Få mere at vide
OHAUS™ Flex System Clamp
Artikelnummer. 15762429 Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderer:
Bundplade
Hyldeklemme
Lab-rammeklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15762429
Brand: OHAUS™ 30400014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Flex System Clamp er designet til sikkert at gribe og placere en række forskellige laboratorieglasvarer.
  • Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
  • Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
  • Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Flex System Clamp
Materiale Forniklet
Inkluderer Bundplade
Oversigt Klemme, Specialty, Flex, CLS-FLEXSL
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 13 mm
Højde (engelsk) 0,50 tommer.
Længde (engelsk) 5,00''
Længde (engelsk) Arm 18.000 tommer.
Længde (metrisk) 127 mm
Længde (metrisk) arm 457 mm
Bredde (engelsk) 5,00''
Bredde (metrisk) 127 mm
Kæbe type 3-Prong Dual Adjust