Få mere at vide
OHAUS™ Flex System Clamp
Shop alle Ohaus produkter
Længde (metrisk) arm:
305 mm
457 mm
Inkluderer:
Bundplade
Hyldeklemme
Lab-rammeklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige klemmer i rustfrit stål giver fremragende kemisk resistens, holdbarhed og kan autoklaveres. Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke til en økonomisk pris.
- Forebyg ulykker i laboratoriet! Alsidige LabJaws-klemmer til flere formål holder sikkert glasvarer og uregelmæssigt formede genstande. Vælg mellem en række forskellige grebsstørrelser, stiftstile og justeringstyper.
- Vælg mellem en række specialiserede LabJaws-klemmer med justerbare funktioner for at give en nøjagtig pasform til laboratorieudstyr såsom termometre, termoelementer, søjler, tragte og rundbundede kolber.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flex System Clamp |
| Materiale | Forniklet |
| Inkluderer | Lab-rammeklemme |
| Oversigt | Klemme, Specialty, Flex, CLS-FLEXLM |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Længde (engelsk) Arm | 12.000 tommer. |
| Længde (metrisk) arm | 305 mm |
| Størrelse (metrisk) greb | 0 til 19 mm |
| Kæbe type | 3-Prong Dual Adjust |