Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilerede sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-8010160
Linsebelægning:
Anti-dug
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11816980
Brand: Sperian™ 1011381
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til en bred vifte af arbejdere og kan bæres over receptpligtige briller og med halvmaske åndedrætsværn. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilerede sikkerhedsbriller har en sporty stil for øget accept af brugeren.
  • 180° synsfelt for forvrængningsfrit perifert syn
  • Roterende remfastgørelsessystem giver lettere brug med hårde hatte
  • Overholder stænkmodstandstest
  • Indirekte ventilation forhindrer overophedning
  • Anti-dug klare polycarbonat linser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001 / 2000
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Bilindustri, byggeindustri, kemisk industri
Ramme farve Blå
Materiale til pandebånd Neopren
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Indirekte
Materiale Polycarbonat
Rammemateriale Flydende silikone
UV beskyttelse Ja