Få mere at vide
Corning™ Flex udledningsrør
Artikelnummer. p-7184586 Shop alle Corning produkter
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16862120
Brand: Corning™ 6877
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Flex udledningsrør til hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
  • Oprullet
  • Inkluderer beskyttelseshylster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fleksibelt udledningsrør
Oversigt Oprullet
Materiale FEP, Polypropylen
Volumen (metrisk) 2,5 til 10 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) 2,5 til 10 ml flasketopdispenser
Inkluderer Beskyttende ærme
Diameter (metrisk) 6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm