Få mere at vide
Corning™ Flex udledningsrør
Artikelnummer. 16872120 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 til 10 ml
25 til 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16872120 25 til 100 ml -
16862120 2,5 til 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16872120 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    202.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.31 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Corning™ Flex udledningsrør til hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
  • Oprullet
  • Inkluderer beskyttelseshylster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fleksibelt udledningsrør
Oversigt Oprullet
Materiale FEP, Polypropylen
Volumen (metrisk) 25 til 100 ml
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) 25 til 100 ml flasketopdispenser
Inkluderer Beskyttende ærme