Få mere at vide
Heidolph™ Flex-kobling
Artikelnummer. 10478971 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
6-10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10478971 6-10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10478971 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5090300000
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Fleksibel omrørerkobling til 6 mm-10 mm aksler, der er ideel i forskning, videnskabelige, laboratorier og andre miljøer.
  • Fleksibel rørekobling til 6mm-10mm aksler
  • Inkluderer klemstift til omrøreraksel til brug med aksler med op til 10 mm diameter
  • Overhead omrører tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6-10 mm