Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Økonomikromatografisøjler
Artikelnummer. 12963351
Skift visning
Kolonnekapacitet:
12 mL
25 mL
74 mL
147 mL
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet Mængde Pakningsstørrelse
12963351 74 mL 1 hv. Hver
12943341 12 mL 1 hv. Hver
12923351 25 mL 1 hv. Hver
12903361 147 mL 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12963351 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204012515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    415.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.62 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-02-2027
KIMBLE™ FLEX-COLUMNS™ Økonomi kromatografikolonner er økonomiske og nemme at bruge. Korte kolonner egner sig til ionbytningskromatografi, prøveafsaltning og semi-engangsapplikationer; lange kolonner er ideelle til gelfiltrering og adsorptionskromatografi.
  • Konstrueret af gennemsigtige polypropylenreservoirer og søjleudløb, der permanent er forbundet til et borosilikatglastønde, med aftagelige polypropylenkapsler
  • 20 μm porøsitet High Density Polyethylene (HDPE) sengestøtter er fastmonteret i søjleudløbene
  • Rørforbindelserne på søjlerne er han-Luer-låse
  • Et bredt udvalg af adaptere, ventiler og fittings fås som tilbehør til brug som enkle og alsidige rørforbindelser
  • Fås i 30 forskellige størrelser med standard indvendige diametre på 0,7, 1,0, 1,5 og 2,5 cm og længder fra 4 til 170 cm
  • Maksimalt tryk er 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • Temperaturområdet er 0 til 50 °C
  • Sterilisér med 2N NaOH eller 100% ethanol; autoklavering anbefales ikke
  • Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Bemærk: Endebeslag og sengestøtter kan IKKE udskiftes på FLEX-SØJLER
Tekniske data
Kolonnekapacitet 74 mL
Længde (metrisk) 15 cm
Mængde 1 hv.
Type Kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 2.5 cm