Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Økonomikromatografisøjler
Artikelnummer. 12943341
Skift visning
Kolonnekapacitet:
12 mL
25 mL
74 mL
147 mL
Mængde:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet Mængde unitSize
12943341 12 mL 1 Hver
12923351 25 mL 1 Hver
12963351 74 mL 1 Hver
12903361 147 mL 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12943341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204011015
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FLEX-COLUMNS™ er økonomiske og nemme at bruge. Korte søjler bruges typisk til ionbytterkromatografi, prøveafsaltning og semi-engangsapplikationer. Lange søjler er ideel til gelfiltrering og adsorptionskromatografi.
  • Konstrueret af gennemskinnelige polypropylen reservoirer og søjleudløb permanent forbundet til en borosilikat glas tønde, med aftagelige polypropylen hætter
  • 20μ m porøsitet High Density Polyethylen (HDPE) sengestøtter er fastgjort i søjleudløbene
  • Rørforbindelser på søjlerne er Luer-hanlåse
  • En bred vifte af adaptere, ventiler og fittings fås som tilbehør til brug som enkle og alsidige slangeforbindelser
  • Fås i 30 forskellige størrelser med standard indvendige diametre på 0,7, 1,0, 1,5 og 2,5 cm og længder fra 4 til 170 cm
  • Maksimalt tryk er 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
  • Temperaturområdet er 0 til 50° C
  • Steriliser med 2N NaOH eller 100% ethanol
  • autoklavering anbefales ikke
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
  • Bemærk: Endebeslag og sengestøtter kan IKKE udskiftes på FLEX-SØJER
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet 12 mL
Mængde 1
Type Kromatografisøjle