Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ FLEX-COLUMNS™ Økonomikromatografisøjler
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
- Konstrueret af gennemsigtige polypropylenreservoirer og søjleudløb, der permanent er forbundet til et borosilikatglastønde, med aftagelige polypropylenkapsler
- 20 μm porøsitet High Density Polyethylene (HDPE) sengestøtter er fastmonteret i søjleudløbene
- Rørforbindelserne på søjlerne er han-Luer-låse
- Et bredt udvalg af adaptere, ventiler og fittings fås som tilbehør til brug som enkle og alsidige rørforbindelser
- Fås i 30 forskellige størrelser med standard indvendige diametre på 0,7, 1,0, 1,5 og 2,5 cm og længder fra 4 til 170 cm
- Maksimalt tryk er 1,0 bar (14,7 psi, 1,0 atm, 0,1 MPa)
- Temperaturområdet er 0 til 50 °C
- Sterilisér med 2N NaOH eller 100% ethanol; autoklavering anbefales ikke
- Fremstillet af 33 udvidelsesglas, lavt udvindeligt borosilikatglas, der USP opfylder Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
- Bemærk: Endebeslag og sengestøtter kan IKKE udskiftes på FLEX-SØJLER
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet | 25 mL |
| Længde (metrisk) | 5 cm |
| Mængde | 1 hv. |
| Type | Kromatografisøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.5 cm |