Få mere at vide
Kimble Chase™ Flex-Column™ Borosilikatglas økonomisøjle
Tekniske data
Tekniske data
| USP type | Type I |
| Maks. Tryk | 1 bar |
| Kolonnekapacitet | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Tværsnitsareal | 0,39 cm 3 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 til 50 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
| Type | Økonomikromatografikolonne |
| Vis mere |