Få mere at vide
Eppendorf™ Flex Bucket Adapter til IsoRack
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
0,5 ml
1,5 til 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- IsoRack-adaptere til at understøtte 0,5 mL og 1,5/2,0 mL IsoRacks under centrifugering
- Adaptere kan bruges i Eppendorf pladerotorer A-2-DWP og A-4-81- MTP/Flex
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 0,5 ml |
| Til brug med (udstyr) | Flex spand |
| Antal steder | 96 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |