Få mere at vide
Fleroxacin, Mikromol™
Artikelnummer. 17991566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17991566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17991566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3738.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fleroxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fleroxacin
CAS 79660-72-3
Analyt- eller komponentnavne Fleroxacin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H18 F3 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AM 833, Flerofloxacin, Fleroxacin, Megalocin, Megalone, Quinodis, Ro 23-6240, Ro 23-6240/000
InChI formel InChI=1S/C17H18F3N3O3/c1-21-4-6-22(7-5-21)15-12(19)8-10-14(13(15)20)23(3-2-18)9-11(16(10)24)17(25)26/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,25,26)
SMIL CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(CCF)c3c2F)C(=O)O
IUPAC navn 6,8-difluor-1-(2-fluorethyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 369.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 369,13 g/mol