Få mere at vide
Flecainide Meta-O-dealkylated, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flecainide Meta-O-dealkylated |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19F3N2O3/c16-15(17,18)9-23-13-5-4-11(21)7-12(13)14(22)20-8-10-3-1-2-6-19-10/h4-5,7,10,19,21H,1-3,6,8-9H2,(H,20,22) |
| Formel vægt | 332.1348 |