Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Flecainide acetate
Beskrivelse
Open Na+ channel blocker that inhibits fast Na+ current in cardiac muscle in a use- and concentration-dependent manner. Orally-active class Ic antiarrhythmic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flecainide acetate |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 474.4 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.4 |