Få mere at vide
Flecainide Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 18091670
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18091670 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0488.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flecainide Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flecainide Acetate
CAS 54143-56-5
Analyt- eller komponentnavne Flecainide Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H20 F6 N2 O3 . C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, acetate (1:1), Benzamide, N-(2-piperidinylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-, monoacetate (9CI), 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-N-(2-piperidylmethyl)benzamide acetate, Almarytm, Apocard, Ecrinal, Flecainide acetate, R 818, R 818 (pharmaceutical), Tambocor, N-[(RS)-(Piperidin-2-ylmethyl)]-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide acetate, (+/-)-Flecainide acetate
InChI formel InChI=1S/C17H20F6N2O3.C2H4O2/c18-16(19,20)9-27-12-4-5-14(28-10-17(21,22)23)13(7-12)15(26)25-8-11-3-1-2-6-24-11;1-2(3)4/h4-5,7,11,24H,1-3,6,8-10H2,(H,25,26);1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.FC(F)(F)COc1ccc(OCC(F)(F)F)c(c1)C(=O)NCC2CCCCN2
IUPAC navn acetic acid;N-(piperidin-2-ylmethyl)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 474.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 474.1589 g/mol