missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FLB 457 Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FLB 457 Hydrobromide |
| CAS | 107188-92-1 |
| Molekylær formel | C16 H23 Br N2 O3 . Br H |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23BrN2O3.BrH/c1-4-19-7-5-6-12(19)10-18-16(20)13-8-11(17)9-14(21-2)15(13)22-3;/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t12-;/m0./s1 |
| SMIL | Br.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(Br)cc(OC)c2OC |
| IUPAC navn | 5-bromo-N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzamide;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.18 |
| Formel vægt | 450.0154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?