missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flazasulfuron, TRC

Artikelnummer. 30009429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009429 250 mg
30004996 1 g
17954545 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF373550250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 104040-78-0
Molekylær formel C13 H12 F3 N5 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 407.33
Synonym N-[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulfonyl)urea, Chikara, Flazasulfuron, Katana, OK 1166, SL 160, Shibagen, Shibagen DF, 2-Pyridinesulfonamide, N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(trifluoromethyl)-
IUPAC navn 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylurea
SMIL COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flazasulfuron
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22)
Formel vægt 407.0511
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.