Få mere at vide
Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA) |
| CAS | 104040-76-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flazasulfuron metabolite 3 (TPSA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 F3 N2 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pyridinesulfonamide, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinesulfonamide, TPSA, SSRE-001 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)4-2-1-3-11-5(4)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ncccc1C(F)(F)F |
| Vis mere |