Få mere at vide
Flazasulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flazasulfuron |
| CAS | 104040-78-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flazasulfuron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 F3 N5 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12F3N5O5S/c1-25-8-6-9(26-2)19-11(18-8)20-12(22)21-27(23,24)10-7(13(14,15)16)4-3-5-17-10/h3-6H,1-2H3,(H2,18,19,20,21,22) |
| SMIL | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ncccc2C(F)(F)F)n1 |
| IUPAC navn | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylurea |
| Vis mere |