Få mere at vide
MP Biomedicals Hørfrøolie, flydende
Artikelnummer. 11441532 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 pund
25 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11441532 25 pund
11431532 5 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296043225
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kost rig på hørfrøolie.
Diet high in flaxseed oil.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Dyrs kost
Engangs Engangsbrug
Format Væske
Mængde 25 pund
Sterilitet Ikke steril
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 0.2286 m
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.