Få mere at vide
MP Biomedicals Flaxseed Oil, Liquid
Artikelnummer. 11431532 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 pund
25 pund
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11431532 5 pund
11441532 25 pund
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296043205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Diet high in flaxseed oil.
Diet high in flaxseed oil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Dyrs kost
Engangs Engangsbrug
Format Væske
Mængde 5 pund
Sterilitet Ikke steril
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 0.2286 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.