Få mere at vide
Flavoxate Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavoxate Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO4.ClH/c1-17-21(26)19-11-8-12-20(23(19)29-22(17)18-9-4-2-5-10-18)24(27)28-16-15-25-13-6-3-7-14-25;/h2,4-5,8-12H,3,6-7,13-16H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 427.155 |