Få mere at vide
Flavopiridol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30392979
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30392979 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30392979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF37300050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavopiridol Hydrochloride
CAS 131740-09-5
Molekylær formel C21 H20 Cl N O5 . Cl H
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1
SMIL Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl
IUPAC navn 2-(2-chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3R,4S)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl]chromen-4-one; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 438.3
Formel vægt 437.0797