Få mere at vide
Flavopiridol hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavopiridol Hydrochloride |
| CAS | 131740-09-5 |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl N O5 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CN1CC[C@H]([C@@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3R,4S)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl]chromen-4-one; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.3 |
| Formel vægt | 437.0797 |