Få mere at vide
Flavone, 99%
Beskrivelse
Flavon er et potentielt nyttigt biokemisk stof til cytochrom P450 undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Opløseligt i acetone (25 mg/ml), methanol, alkohol og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavone |
| Smeltepunkt | 95 °C til 98 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 157598 |
| Merck Index | 14,4092 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone (25 mg/ml), methanol, alkohol og kloroform. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 222.24 |
| Procent renhed | 99% |