Få mere at vide
Flavone, 99%
Artikelnummer. 11460194
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460194 1 g 1g
11470194 5 g 5g
11480194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13627.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.243 g/mol
Flavon er et potentielt nyttigt biokemisk stof til cytochrom P450 undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Flavon er et potentielt nyttigt biokemisk stof til cytokrom P450 undersøgelser
.
Opløselighed
Opløseligt i acetone (25 mg/ml), methanol, alkohol og chloroform. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-82-6
Molekylær formel C15H10O2
Molekylvægt (g/mol) 222.243
MDL nummer MFCD00006825
InChI nøgle VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC navn 2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavone
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 157598
Merck Index 14,4092
Opløselighedsinformation Soluble in acetone (25mg/ml),methanol,alcohol,and chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%