Få mere at vide
Flavon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050930 1 g Glasflaske 1g
10122340 5 g Glasflaske 5g
10056403 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10050930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 525-82-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-82-6
Molekylær formel C15H10O2
Molekylvægt (g/mol) 222.24
InChI nøgle VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC navn 2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavone
Smeltepunkt 95.0°C to 98.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 17, 373
Merck Index 15, 4124
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver