Få mere at vide
Flavokavain B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavokavain B |
| CAS | 1775-97-9 |
| Molekylær formel | C17 H16 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxychalcone, (2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O4/c1-20-13-10-15(19)17(16(11-13)21-2)14(18)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-11,19H,1-2H3/b9-8+ |
| SMIL | COc1cc(O)c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | (E)-1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-phenyl)-3-phenyl-prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vægt | 284.1049 |