Få mere at vide
Flavin adenin dinukleotid dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30397902
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397902 250 mg
30397275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF371500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84366-81-4
Molekylær formel C27 H31 N9 O15 P2 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 829.51
Synonym FAD sodium salt, 5'-Ester with adenosine riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate) sodium salt (1:2)
IUPAC navn disodium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-oxido-phosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-benzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxy-pentyl] fosfat
SMIL [Na+].[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavine-Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H33N9O15P2.2Na/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;/q;2*+1/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;/m0../s1
Formel vægt 829.121