Få mere at vide
Flavinadenin dinukleotid dinatriumsalthydrat, 94% (tørvægt), vand <10%
Artikelnummer. 11421838
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421838 500 mg 500mg
11411838 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14495.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 1891059-93-0 | C27H31N9Na2O15P2 | 829,52 g/mol
Flavinadenindinukleotid (FAD) bruges som en redoxcofaktor (elektronbærer) af flavoproteiner, herunder succinatdehydrogenase (kompleks),α -ketoglutaratdehydrogenase, apoptose-inducerende faktor 2 (AIF-M2, AMID), folat/FAD-afhængige tRNA-methyltransferaser og N-hydroxylerende flavoproteinmonooxygenaser. FAD er en bestanddel af pyruvatdehydrogenasekomplekset.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Flavinadenindinukleotid (
FAD) bruges som en redox-cofaktor (elektronbærer) af flavoproteiner, herunder succinatdehydrogenase (kompleks),α -ketoglutaratdehydrogenase, apoptose-inducerende faktor 2 (AIF-M2, AMID), folat/FAD-afhængige tRNA-methyltransferaser og N-hydroxylerende flavoproteinmonooxygenaser. FAD er en bestanddel af pyruvatdehydrogenasekomplekset.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg
/ml).
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1891059-93-0
Molekylær formel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvægt (g/mol) 829.52
MDL nummer MFCD00151217
InChI nøgle XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2. fosfat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 10 %
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml).
Formel vægt 829.52
Procent renhed 94%