Få mere at vide
Flavin Adenin Dinukleotid Dinatriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416942 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416942 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11416942 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215112783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    1081.36 DKK / 250mg
    Spare 58.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Cellebiologi og analyse
Kemiske identifikatorer
CAS 84366-81-4
Molekylær formel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvægt (g/mol) 829.52
MDL nummer MFCD00151217
InChI nøgle XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
SMIL [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt
Farve Orange
Analyseprocentområde ≥95 %
Mængde 250 mg
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2. fosfat;hydrat
Formel vægt 829.6
Fysisk form Fast stof