Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flavin adenin dinukleotid dinatriumsalt
Artikelnummer. p-133317 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10409301
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84366-81-4
Molekylær formel C27H31N9Na2O15P2
Molekylvægt (g/mol) 829.52
MDL nummer MFCD00151217
InChI nøgle XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L
Synonym flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn
PubChem CID 131675332
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2,0]pteridinyl)-2. fosfat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 5g/L
Spektrofotometri 90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance
Formel vægt 829.52
Fysisk form Pulver