Få mere at vide
Flavinadenindinukleotiddinatriumsalt, 100,5 %, 95 til 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavin adenine dinucleotide disodium salt |
| CAS | 146-14-5 |
| Farve | Orange |
| Analyseprocentområde | 95 til 99% |
| Molekylær formel | C27H33N9O15P2 |
| MDL nummer | MFCD00041835 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | flavin adenine dinucleotide, flavine-adenine dinucleotide, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide |
| InChI nøgle | VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
| Show More |