missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flaviansyre, TRC

Artikelnummer. 30009627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009627 1 g -
30005296 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2573951G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 483-84-1
Molekylær formel C10H6N2O8S
Molekylvægt (g/mol) 314.23
SMIL Oc1c(cc(c2ccc(cc12)S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flavianic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H6N2O8S/c13-10-7-3-5(21(18,19)20)1-2-6(7)8(11(14)15)4-9(10)12(16)17/h1-4,13H,(H,18,19,20)
Formel vægt 313.9845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.