Få mere at vide
Flavanone, TRC
Artikelnummer. 30397024
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30397024 10 g
1 options
Artikelnummer. 30397024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF37110010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavanone
CAS 487-26-3
Molekylær formel C15 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
SMIL O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
IUPAC navn 2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Formel vægt 224.0837