Få mere at vide
Flavanone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavanone-d5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2/i1D,2D,3D,6D,7D |
| Formel vægt | 229.1151 |