Få mere at vide
Flavanon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavanone |
| Smeltepunkt | 75 °C til 79 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 183227 |
| Formel vægt | 224.26 |
| Procent renhed | ≥98% |