Få mere at vide
Flavanon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435167
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435167 10 g 10g
11445167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22587.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 487-26-3 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-26-3
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.26
MDL nummer MFCD00006841
InChI nøgle ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYNA-N
Synonym flavanone, 2-phenylchroman-4-one, 2,3-dihydroflavone, 2-phenyl-4-chromanone, 4-flavanone, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl, 2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-2-phenyl-4h-benzopyran-4-one, 2-phenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 10251
ChEBI CHEBI:5070
IUPAC navn 2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL O=C1CC(OC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flavanone
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 10 g
Beilstein 183227
Formel vægt 224.26
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flavanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Flavanone