Få mere at vide
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Artikelnummer. p-6962030 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15396528
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder længere end alternativer af pap og reducerer chancen for vækst af skimmelsvamp. Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse kan fryse og tø flere gange uden problemer.
  • Kryobokse leveres fladt, hvilket eliminerer besværet med stabling og reducerer mængden af plads, der kræves til opbevaring
  • Bokser passer i standard frysereoler
  • Nem at samle
  • Fremstillet af korrugeret polypropylen
  • Mere holdbare end papkasser
  • Ikke modtagelig for fugt
  • Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
  • Skillebånd følger med kasserne
  • Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Lukketype Låg
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Form Firkant
Type Fryseboks
Holder 81 (1,5 til 2 ml rør)
Inkluderer Låg og skillevægge
Mængde Pakke med 10 stk.
Rør Array 9 x 9
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 51 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 51 mm
Diameter (metrisk) Brønd 12 mm
Vægt (metrisk) 0.94 kg