Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Artikelnummer. 15376538 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Holder | Rør Array | Dimensioner (L x B x H) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15376538 | Blå | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15396528 | Blå | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15306538 | Rød | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15316538 | Lilla | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15316528 | Neutral | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15326528 | Blå | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15336528 | Rød | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15346528 | Lilla | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15356528 | Neutral | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15366528 | Blå | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15376528 | Rød | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15386528 | Lilla | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15326538 | Neutral | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15336538 | Blå | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15346538 | Rød | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15356538 | Lilla | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15366538 | Neutral | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15386538 | Rød | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15396538 | Lilla | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15306548 | Neutral | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15326548 | Rød | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15316548 | Blå | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15336548 | Lilla | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Artikelnummer.
15376538
-
798.00 DKK
598.87 DKK / Pakke med 10
Spare 199.13 DKK
24% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
- Kryobokse leveres fladt, hvilket eliminerer besværet med stabling og reducerer mængden af plads, der kræves til opbevaring
- Bokser passer i standard frysereoler
- Nem at samle
- Fremstillet af korrugeret polypropylen
- Mere holdbare end papkasser
- Ikke modtagelig for fugt
- Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
- Skillebånd følger med kasserne
- Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Låg |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 36 (15 ml rør) |
| Inkluderer | Låg og skillevægge |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Rør Array | 6 x 6 |
| Dimensioner (L x B x H) | 145 x 147 x 120 mm |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Bredde (metrisk) | 147 mm |
| Højde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 19.8 mm |
| Vægt (metrisk) | 1.54 kg |
| Vis mere Vis mindre |