Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Artikelnummer. 15356528 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Holder | Rør Array | Dimensioner (L x B x H) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15356528 | Neutral | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15396528 | Blå | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15306538 | Rød | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15316538 | Lilla | 81 (1,5 til 2 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 133 x 51 mm | Pakke med 10 |
| 15316528 | Neutral | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15326528 | Blå | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15336528 | Rød | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15346528 | Lilla | 144 (0,2 ml rør) | 12 x 12 | 133 x 130 x 30 mm | Pakke med 10 |
| 15366528 | Blå | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15376528 | Rød | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15386528 | Lilla | 81 (0,5 ml rør) | 9 x 9 | 133 x 130 x 42 mm | Pakke med 10 |
| 15326538 | Neutral | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15336538 | Blå | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15346538 | Rød | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15356538 | Lilla | 25 (5 ml rør) | 5 x 5 | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 15366538 | Neutral | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15376538 | Blå | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15386538 | Rød | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15396538 | Lilla | 36 (15 ml rør) | 6 x 6 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15306548 | Neutral | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15326548 | Rød | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15316548 | Blå | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
| 15336548 | Lilla | 16 (50 ml rør) | 4 x 4 | 145 x 147 x 120 mm | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Beskrivelse
- Kryobokse leveres fladt, hvilket eliminerer besværet med stabling og reducerer mængden af plads, der kræves til opbevaring
- Bokser passer i standard frysereoler
- Nem at samle
- Fremstillet af korrugeret polypropylen
- Mere holdbare end papkasser
- Ikke modtagelig for fugt
- Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
- Skillebånd følger med kasserne
- Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Låg |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 81 (0,5 ml rør) |
| Inkluderer | Låg og skillevægge |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 130 x 42 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 130 mm |
| Højde (metrisk) | 42 mm |
| Diameter (metrisk) Brønd | 12 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.77 kg |
| Vis mere Vis mindre |