Få mere at vide
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Artikelnummer. 15336528 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15336528
Holder længere end alternativer af pap og reducerer chancen for vækst af skimmelsvamp. Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse kan fryse og tø flere gange uden problemer.
  • Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
  • Boxes fit in standard freezer racks
  • Easy to assemble
  • Constructed from corrugated polypropylene
  • More durable than cardboard boxes
  • Not susceptible to moisture
  • Significantly reduces the chance of mould
  • Dividers included with the boxes
  • Store down to temperatures of -80°C
Tekniske data
Lukketype Lid
Farve Rød
Materiale Polypropylene
Form Rectangular
Type Freezer Box
Holder 144 (0,2 ml rør)
Inkluderer Lid and Dividers
Mængde 10 Pack
Rør Array 12 x 12
Dimensioner (L x B x H) 133 x 130 x 30 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Brønd 7.9 mm
Vægt (metrisk) 0.57 kg