Få mere at vide
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Artikelnummer. 15316548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Holder Rør Array Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15316548 Blå 16 (50 ml rør) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15396528 Blå 81 (1,5 til 2 ml rør) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Pakke med 10
15306538 Rød 81 (1,5 til 2 ml rør) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Pakke med 10
15316538 Lilla 81 (1,5 til 2 ml rør) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm Pakke med 10
15316528 Neutral 144 (0,2 ml rør) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Pakke med 10
15326528 Blå 144 (0,2 ml rør) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Pakke med 10
15336528 Rød 144 (0,2 ml rør) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Pakke med 10
15346528 Lilla 144 (0,2 ml rør) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm Pakke med 10
15356528 Neutral 81 (0,5 ml rør) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Pakke med 10
15366528 Blå 81 (0,5 ml rør) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Pakke med 10
15376528 Rød 81 (0,5 ml rør) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Pakke med 10
15386528 Lilla 81 (0,5 ml rør) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm Pakke med 10
15326538 Neutral 25 (5 ml rør) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Pakke med 10
15336538 Blå 25 (5 ml rør) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Pakke med 10
15346538 Rød 25 (5 ml rør) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Pakke med 10
15356538 Lilla 25 (5 ml rør) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm Pakke med 10
15366538 Neutral 36 (15 ml rør) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15376538 Blå 36 (15 ml rør) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15386538 Rød 36 (15 ml rør) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15396538 Lilla 36 (15 ml rør) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15306548 Neutral 16 (50 ml rør) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15326548 Rød 16 (50 ml rør) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
15336548 Lilla 16 (50 ml rør) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15316548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    656.36 DKK / Pakke med 10
    Spare 120.64 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder længere end alternativer af pap og reducerer chancen for vækst af skimmelsvamp. Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse kan fryse og tø flere gange uden problemer.
  • Kryobokse leveres fladt, hvilket eliminerer besværet med stabling og reducerer mængden af plads, der kræves til opbevaring
  • Bokser passer i standard frysereoler
  • Nem at samle
  • Fremstillet af korrugeret polypropylen
  • Mere holdbare end papkasser
  • Ikke modtagelig for fugt
  • Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
  • Skillebånd følger med kasserne
  • Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Lukketype Låg
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Form Rektangulær
Type Fryseboks
Holder 16 (50 ml rør)
Inkluderer Låg og skillevægge
Mængde Pakke med 10 stk.
Rør Array 4 x 4
Dimensioner (L x B x H) 145 x 147 x 120 mm
Længde (metrisk) 145 mm
Bredde (metrisk) 147 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Brønd 31.6 mm
Vægt (metrisk) 1.41 kg