Få mere at vide
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blå
Lilla
Neutral
Rød
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0,2 ml rør)
16 (50 ml rør)
16 (50 ml rør)
25 (5 ml rør)
25 (5 ml rør)
36 (15 ml rør)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1,5 til 2 ml rør)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Cryoboxes are supplied flat-pack eliminating the hassle of stacking and reduces the amount of space needed for storage
- Boxes fit in standard freezer racks
- Easy to assemble
- Constructed from corrugated polypropylene
- More durable than cardboard boxes
- Not susceptible to moisture
- Significantly reduces the chance of mould
- Dividers included with the boxes
- Store down to temperatures of -80°C
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lid |
| Farve | Lilla |
| Materiale | Polypropylene |
| Form | Square |
| Type | Freezer Box |
| Holder | 81 (1,5 til 2 ml rør) |
| Inkluderer | Lid and Dividers |
| Mængde | 10 Pack |
| Rør Array | 9 x 9 |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 51 mm |
| Vis mere |