Få mere at vide
Fisherbrand™ Flatpack Frysebokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Blue
Neutral
Purple
Red
Holder:
144 (0,2 ml rør)
144 (0.2 mL Tubes)
16 (50 mL Tubes)
16 (50 ml rør)
25 (5 mL Tubes)
25 (5 ml rør)
36 (15 mL Tubes)
36 (15 ml rør)
81 (0,5 ml rør)
81 (0.5 mL Tubes)
81 (1,5 til 2 ml rør)
81 (1.5 to 2 mL Tubes)
Rør Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensioner (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Description
- Kryobokse leveres fladt, hvilket eliminerer besværet med stabling og reducerer mængden af plads, der kræves til opbevaring
- Bokser passer i standard frysereoler
- Nem at samle
- Fremstillet af korrugeret polypropylen
- Mere holdbare end papkasser
- Ikke modtagelig for fugt
- Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
- Skillebånd følger med kasserne
- Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Specifications
Specifications
| Lukketype | Låg |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 144 (0,2 ml rør) |
| Inkluderer | Låg og skillevægge |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Rør Array | 12 x 12 |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 130 x 30 mm |
| Show More |