Få mere at vide
Cleaver Scientific Flatbed IEF System til IPG Strips og Gels
Artikelnummer. 12803972
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
12803972 Hver
1 options
Artikelnummer. 12803972 Leverandør Cleaver Scientific Leverandørnr. CSLIEF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11420.00 DKK
    11218.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.07 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Fungerer som entry-level system for at imødekomme laboratoriers behov med øgede gennemløbskrav.
  • Fokuseringsbakke med høj kapacitet, der kan rumme op til tolv IPG-strimler
  • Farvekodet justerbar elektrodeklemme løser IPG-strimler på 7 til 24 cm i længden
  • Keramisk køleplade letter effektiv varmeafledning og homogen termisk kontrol under højspændings IEF-teknikker
  • Snap-lock konnektorer forbinder recirkulerende køler til køleplade og opretholder optimale driftstemperaturer for IPG-strimler (20 C) °og præfabrikerede geler (4 °C)
  • Rehydreringsbakke tillader bekvem overførsel af IPG-strimler til fokuseringsbakken
Tekniske data
Til brug med (applikation) Første dimension IEF
Type Flatbed IEF System
Inkluderer Rehydrerings- og fokusbakker
Temperatur (engelsk) Drift 39,2 °F til 77 °F
Temperatur (metrisk) Drift 4 °C til 25 °C
Elektriske krav 3000 V 150 mA 150 w