Få mere at vide
BTX™ Flad Tweezertrode Platin
Artikelnummer. 15721098
Skift visning
Autoklaverbar:
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
15721098 Må ikke autoklaveres Hver
1 options
Artikelnummer. 15721098 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Flad Tweezertrode Platin er en genanvendelig ikke-invasiv, pincet-lignende elektroder til lægemiddel- eller genlevering i dyrevæv.
Applikationer:
  • In vivo applikationer
  • In utero og ex-vivo gentransfektion
  • Eletroporationsterapi
  • Elektrokemoterapi
  • Transdermal medicinafgivelse
Kompatibilitet:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Opret forbindelse til BTX generatorer ved hjælp af Tweezertrode Tilslutningskabler (45-0204)
Tweezertrodes kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70 % ethanol eller ethylenoxid.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilitet Ikke steril
Diameter (engelsk) 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) 1 mm