Få mere at vide
BTX™ Flad Tweezertrode Platin sæt
Artikelnummer. 15781078
Skift visning
Autoklaverbar:
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Autoklaverbar Pakningsstørrelse
15781078 Må ikke autoklaveres 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15781078 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Flad Tweezertrode Platin er en genanvendelig ikke-invasiv, pincet-lignende elektroder til lægemiddel- eller genlevering i dyrevæv.
Applikationer:
  • In vivo applikationer
  • In utero og ex-vivo gentransfektion
  • Eletroporationsterapi
  • Elektrokemoterapi
  • Transdermal medicinafgivelse
Kompatibilitet:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Opret forbindelse til BTX generatorer ved hjælp af Tweezertrode Tilslutningskabler (45-0204)
Tweezertrodes kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70 % ethanol eller ethylenoxid.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Rengøres med et mildt rengøringsmiddel og steriliseres med 70% ethanol eller ethylenoxid.
Temperaturområde (metrisk). 5 °C til 40 °C
Diameter (engelsk) 0,04 tommer.
Diameter (metrisk) 1 mm