Få mere at vide
Gilac™ Flad bakke
Beskrivelse
- Største og mest tilpasselige udvalg på markedet.
- 5 farver.
- 5 bind.
- Kan bruges i en lang række temperaturer.
- Dimensioner egnet til køleskabe.
- Kan bruges som:
- optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
- forberedelsesbeholder til produkter, der drypper ingrediensbakke.
- beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
- Beholder til gæring og dekantering.
- Indlejring og stabling med låg.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Længde (metrisk) | 347 mm |
| Materiale | HDPE |
| Type | Dispenseringsbakke |
| Bredde (metrisk) | 230 mm |
| Længde (engelsk) | 13,7 tommer |
| Højde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 9,1 tommer |
| Vis mere |