Få mere at vide
Gilac™ Flad bakke
Artikelnummer. 17988851
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 l
5 l
8 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17988851 5 l
17988981 3 l
17988531 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17988851 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154341
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flat Tray kan bruges i en lang række temperaturer, og dens dimensioner er velegnet til køleskabe.
  • Største og mest tilpasselige udvalg på markedet.
  • 5 farver.
  • 5 bind.
  • Kan bruges i en lang række temperaturer.
  • Dimensioner egnet til køleskabe.
  • Kan bruges som:
    • optøningsbakke takket være dens brede skillegitter, der adskiller isvandet fra produktet, der skal optøs.
    • forberedelsesbeholder til produkter, der drypper ingrediensbakke.
    • beholder til opbevaring af sammenligningsprøver.
    • Beholder til gæring og dekantering.
  • Indlejring og stabling med låg.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Sort
Højde (metrisk) 75 mm
Længde (metrisk) 437 mm
Materiale HDPE
Type Dispenseringsbakke
Bredde (metrisk) 285 mm
Længde (engelsk) 17,2''
Højde (engelsk) 3 tommer
Bredde (engelsk) 11,2''
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres